Läs mer
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Produktkod. 10670843 Handla allt Fisherbrand Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10670843
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.9 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej