Läs mer
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Produktkod. 12980871 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Färg Material (liner) unitSize
12980871 Nej Bärnsten Silikon/PTFE Paket med 100
10670843 Nej Klart Silikon/PTFE Paket med 100
12900881 Ja Klart Naturgummi/TEF Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12980871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Black
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 1.9 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Hydrolytic Glass (Class I)