Läs mer
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Produktkod. p-7238561 Handla allt Fisherbrand Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12980871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Black
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 1.9 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Hydrolytic Glass (Class I)
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej