missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)propanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)propanenitrile |
| CAS | 40443-02-5 |
| Molekylformel | C18H15N |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18/h1-4,6-10H,5,11-12H2 |
| LEDER | N#CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C/1C=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vikt | 245.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?