missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,17-Dihydroxy-16-methyl-(3b,16b)-pregn-5-en-20-one, TRC

Produktkod. 30371931
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371931 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4537001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,17-Dihydroxy-16-methyl-(3beta,16beta)-pregn-5-en-20-one
CAS 13900-61-3
Molekylformel C22H34O3
Kvantitet 1 g
Synonym 3beta,17-Dihydroxy-16beta-methyl-pregn-5-en-20-one, Epoxypregnenolone
InChI formel InChI=1S/C22H34O3/c1-13-11-19-17-6-5-15-12-16(24)7-9-20(15,3)18(17)8-10-21(19,4)22(13,25)14(2)23/h5,13,16-19,24-25H,6-12H2,1-4H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C
IUPAC-namn 1-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-3,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
Molekylvikt (g/mol) 346.5
Formel vikt 346.2508
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.