missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,17-Dihydroxy-6-methyl-pregna-3,5-dien-20-one Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,17-Dihydroxy-6-methyl-pregna-3,5-dien-20-one Diacetate |
| CAS | 986-96-9 |
| Molekylformel | C26H36O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36O5/c1-15-13-20-21(24(5)10-7-19(14-23(15)24)30-17(3)28)8-11-25(6)22(20)9-12-26(25,16(2)27)31-18(4)29/h14,20-22H,7-13H2,1-6H3/t20-,21+,22+,24-,25+,26+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC1=CC2=C(C)C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]2(C)CC1 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-acetyloxy-6,10,13-trimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.56 |
| Formel vikt | 428.2563 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?