Läs mer
(3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol, Mikromol
Beskrivning
(3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Iodo-androsta-5,16-diene-3beta-ol |
| CAS | 32138-69-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17-Iodo-androsta-5,16-diene-3beta-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19H27IO |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3β)-17-Iodo-androsta-5,16-dien-3-ol |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC[C@]1(O)C(O)C(O)[C@@H](O)CO1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.32 |
| Visa mer |