missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,17Beta-Diacetoxy-3,5-estradiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,17beta-Diacetoxy-3,5-estradiene |
| CAS | 4999-76-2 |
| Molekylformel | C22H30O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (17beta)-Estra-3,5-diene-3,17-diol 3,17-Diacetate, (17beta)-Estra-3,5-diene-3,17-diol Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h4,12,17-21H,5-11H2,1-3H3/t17-,18+,19+,20-,21+,22-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=C(CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3-acetyloxy-13-methyl-1,2,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.47 |
| Formel vikt | 358.2144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?