Läs mer
3-(lh-1,2,4-triazol-1-yl)anilin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10043922
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10043922
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC38414DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 176032-78-3
Molekylformel C8H8N4
Molekylvikt (g/mol) 160.18
InChI-nyckel QOHJDIAWBVPZFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23503656
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-yl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)N2C=NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzenamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-3-aminophenyl-1h-1,2,4-triazole, 3-1,2,4-triazolyl phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl phenylamine
Formel vikt 160.18
Procent renhet 90%