Läs mer
3-(lh-1,2,4-triazol-1-yl)anilin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653825
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10653825 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10043922 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10103334 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10653825 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38414CB
Kemiska identifierare
CAS 176032-78-3
Molekylformel C8H8N4
Molekylvikt (g/mol) 160.18
InChI-nyckel QOHJDIAWBVPZFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23503656
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-yl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)N2C=NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzenamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-3-aminophenyl-1h-1,2,4-triazole, 3-1,2,4-triazolyl phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl phenylamine
Formel vikt 160.18
Procent renhet 90%