Läs mer
3-(lh-1,2,4-triazol-1-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10184033
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10184033 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10184033 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38404DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 868755-54-8
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H7N3O
MDL-nummer MFCD08271896
Kvantitet 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem22932, 3-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde
InChI-nyckel YGKBHMJLDGOYPI-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-yl)bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 173.18
PubChem CID 18525741
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%