Läs mer
3-(lH-1,2,4-triazol-1-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10799215 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10596324 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10799215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38401CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 167626-64-4
Molekylformel C9H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 189.174
MDL-nummer MFCD08271895
InChI-nyckel SZKWCOCFEIVCAB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22224944
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N2C=NC=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem19567, 3-1,2,4-triazolyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-1,2,4-triazole, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%