Läs mer
[3-(lH-1,2,4-triazol-1-yl)fenyl]metanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11370607
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11370607 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10653445 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370607 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38409CB
Kemiska identifierare
CAS 868755-55-9
Molekylformel C9H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD08271897
InChI-nyckel KUSZGGXHHOYFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazolyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 20485344
IUPAC-namn [3-(lH-l,2,4-triazol-l-yl)fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 175.19
Procent renhet 95%