Läs mer
3-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10518633
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10518633 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10205804 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10518633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45414CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 127988-22-1
Molekylformel C9H10N4
Molekylvikt (g/mol) 174.207
MDL-nummer MFCD08060528
InChI-nyckel LFINNEVQJQXPHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0ac, 1-3-aminobenzyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 6482004
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.21
Procent renhet 97%