Läs mer
3-(lh-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10307483
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10307483 250 mg 250mg
10719215 1 g 1g
10123134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45404CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 876316-30-2
Molekylformel C10H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 187.202
InChI-nyckel IBVURYHFXBPNCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 22360585
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%