Läs mer
3-(lh-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10719215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10719215 1 g 1g
10307483 250 mg 250mg
10123134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10719215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45404DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 876316-30-2
Molekylformel C10H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 187.202
InChI-nyckel IBVURYHFXBPNCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 22360585
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%