Läs mer
3-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10178182
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10178182 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10178182 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45401DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 857284-23-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9N3O2
MDL-nummer MFCD07186456
Kvantitet 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI-nyckel XIJPFLBFQZEFKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159713
Formel vikt 203.2
Procent renhet 97%