Läs mer
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-10(15)9-3-1-2-8(4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5H2,(H,14,15) |
| Formel vikt | 203.0695 |