Läs mer
3-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632685
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10632685 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10632685 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45416DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876728-37-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C10H8N4
MDL-nummer MFCD08271931
Kvantitet 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI-nyckel ZYQNZNVPCHZDLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N#CC1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 184.20
PubChem CID 22360594
Formel vikt 184.2
Procent renhet 97%