Läs mer
[3-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | [3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| IUPAC-namn | [3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]metanol |
| Formel vikt | 189.22 |
| Procent renhet | 95% |