Läs mer
3-(lH-imidazol-1-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 127404-22-2 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C10H8N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-1h-imidazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-imidazolyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl, 3-imidazol-1-yl benzaldehyde, pubchem22683, 3-imidazolylbenzaldehyde |
| InChI-nyckel | CGTQCZGDVDTRDI-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=CC(=C1)N2C=CN=C2)C=O |
| IUPAC-namn | 3-imidazol-l-ylbensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.187 |
| Visa mer |