Läs mer
3-(lH-imidazol-1-yl)propansyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10390503
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10390503 250 mg 250mg
10300513 1 g 1g
10047094 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10390503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01250CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 18999-45-6
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.142
MDL-nummer MFCD02731119
InChI-nyckel VSFNAZLYGOOSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 3-1-imidazolyl propanoic acid, chembl20724, 3-imidazolylpropanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionicacid, 3-1-imidazolyl propionic acid, 3 1h-imidazol-1-yl propanoic acid
PubChem CID 2794718
IUPAC-namn 3-imidazol-1-ylpropansyra
LEDER C1=CN(C=N1)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%