Läs mer
3-(lH-imidazol-1-ylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10245794 5 g 5g
10717295 250 mg 250mg
10079552 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43214DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 120107-85-9
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
InChI-nyckel HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
PubChem CID 6481821
IUPAC-namn 3-(imidazol-1-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%