Läs mer
3-(lH-imidazol-1-ylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10717295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10717295 250 mg 250mg
10079552 1 g 1g
10245794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10717295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43214CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 120107-85-9
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
InChI-nyckel HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
PubChem CID 6481821
IUPAC-namn 3-(imidazol-1-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%