Läs mer
3-(lH-imidazol-1-ylmetyl)bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10081384
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10081384 250 mg 250mg
10386324 1 g 1g
10265314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10081384 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43204CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 102432-05-3
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
MDL-nummer MFCD08271917
InChI-nyckel JMKQKKQFLYPQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10397537
IUPAC-namn 3-(imidazol-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN2C=CN=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-1c5ro, 3-imidazolylmethyl benzaldehyde
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%