Läs mer
3-(lH-imidazol-1-ylmetyl)bensoesyrahydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride |
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 238.67 |
| Procent renhet | 90% |
| Kvalitet | Teknisk |