Läs mer
3-(lH-imidazol-1-ylmetyl)bensoesyrahydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10595934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10595934 250 mg 250mg
10306624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43251CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 218131-32-9
Molekylformel C11H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 238.671
MDL-nummer MFCD08690248
InChI-nyckel YTCNDYWVEAFCMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525763
IUPAC-namn 3-(imidazol-1-ylmetyl)bensoesyra;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 238.67
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk