Läs mer
3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 140.0586 |