Läs mer
3-(1H-Indol-2-yl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-Indol-2-yl)aniline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2/c15-12-6-3-5-10(8-12)14-9-11-4-1-2-7-13(11)16-14/h1-9,16H,15H2 |