Läs mer
3-(1H-indol-5-yl)propanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-indol-5-yl)propanoic acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c13-11(14)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-12-10/h1,3,5-7,12H,2,4H2,(H,13,14) |
| Formel vikt | 189.079 |