Läs mer
3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine-d3 |
| CAS | 2468771-07-3 |
| Molekylformel | C6H6D3N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)4-9-3-1-2-8-9/h1-3,5H,4,7H2,(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D,2D,3D |
| LEDER | N[C@@H](CN1N=C([2H])C([2H])=C1[2H])C(O)=O |
| IUPAC-namn | (S)-2-amino-3-(1H-pyrazol-1-yl-d3)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.17 |
| Formel vikt | 158.09 |