Läs mer
3-(lH-pyrazol-1-yl)bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631875
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10631875 250 mg 250mg
10778643 1 g 1g
10082494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631875 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32904CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 852227-92-0
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.187
MDL-nummer MFCD06740321
InChI-nyckel NKFXXJOWQSOGOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172309
IUPAC-namn 3-pyrazol-l-ylbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N2C=CC=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrazolyl benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 3-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrazol-1-yl, 3-pyrazolylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl
Formel vikt 172.19
Procent renhet 97%