Läs mer
3-(lH-pyrazol-1-yl)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611465
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10611465 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10601465 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10611465 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32916EA
Kemiska identifierare
CAS 25699-82-5
Molekylformel C10H7N3
Molekylvikt (g/mol) 169.19
MDL-nummer MFCD07772807
InChI-nyckel KLZKYUMVLIQOFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164581
LEDER N#CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazolylbenzenecarbonitrile, 3-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1h-pyrazol-1-yl, benzonitrile, 3-1h-pyrazol-1-yl
IUPAC-namn 3-(lH-pyrazol-l-yl)bensonitril
Formel vikt 169.19
Procent renhet 97%