Läs mer
[3-(lH-Pyrazol-1-yl)fenyl]metanol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10515963
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10515963 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10341543 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10515963 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32909CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 864068-80-4
Molekylformel C10H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD06740322
InChI-nyckel VINVOQJANISHSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrazolyl benzyl alcohol, 3-pyrazol-1-yl-phenyl-methanol, 3-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrazol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrazolylphenyl methan-1-ol, 3-1h-pyrazole-1-yl benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-1h-pyrazol-1-yl, benzenemethanol,3-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 7164580
IUPAC-namn [3-(lH-pyrazol-l-yl)fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.2
Procent renhet 90%