Läs mer
3-(lH-Pyrazol-1-ylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 173.22 |
| Procent renhet | 97% |