Läs mer
3-(lH-Pyrazol-1-ylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10759595
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10759595 1 g 1g
10662475 250 mg 250mg
10471694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10759595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56114DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 892502-09-9
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
InChI-nyckel JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
IUPAC-namn 3-(pyrazol-1-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%