Läs mer
3-(lH-Pyrazol-1-ylmetyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356234
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10356234 1 g 1g
10275984 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356234 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56113DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 562803-76-3
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.246
MDL-nummer MFCD08572164
InChI-nyckel XKFHMAZBNKKNMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-aminomethyl benzyl-1h-pyrazole, 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-pyrazolylmethyl phenyl methylamine, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl benzylamine, 3-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 16640564
IUPAC-namn [3-(pyrazol-1-ylmetyl)fenyl]metanamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN)CN2C=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.24
Procent renhet 90%