Läs mer
3-(lH-Pyrazol-3-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10053872
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10053872 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10596903 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10694025 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10053872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31701CB
Kemiska identifierare
CAS 850375-11-0
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD03407956
InChI-nyckel RXZRBZWATRFHCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-2h-pyrazol-3-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl, 5-3-carboxyphenyl-1h-pyrazole, pubchem22748, buttpark 44\01-87, d0tx9p, 3-pyrazol-3-ylbenzoic acid, 3-pyrazol-5-ylbenzoic acid
PubChem CID 2795542
IUPAC-namn 3-(lH-pyrazol-5-yl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%