Läs mer
3-(lH-pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10089161
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10089161
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC21914EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 89353-42-4
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD03407309
InChI-nyckel PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2760546
IUPAC-namn 3-pyrrol-1-ylanilin
LEDER C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%