Läs mer
3-(lH-pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344712
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10344712 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10089161 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21914DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 89353-42-4
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD03407309
InChI-nyckel PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2760546
IUPAC-namn 3-pyrrol-1-ylanilin
LEDER C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%