Läs mer
3-(lH-pyrrol-1-yl)bensaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10652305 10 g 10g
10702103 250 mg 250mg
10029121 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10652305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21904EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 129747-77-9
Molekylformel C11H9NO
Molekylvikt (g/mol) 171.20
MDL-nummer MFCD03086140
InChI-nyckel PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776528
IUPAC-namn 3-pyrrol-1-ylbensaldehyd
LEDER O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Formel vikt 171.2
Procent renhet 95%