Läs mer
3-(lH-pyrrol-1-yl)bensaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10702103
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10702103 250 mg 250mg
10029121 1 g 1g
10652305 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10702103 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21904CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 129747-77-9
Molekylformel C11H9NO
Molekylvikt (g/mol) 171.20
MDL-nummer MFCD03086140
InChI-nyckel PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776528
IUPAC-namn 3-pyrrol-1-ylbensaldehyd
LEDER O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Formel vikt 171.2
Procent renhet 95%