Läs mer
3-(lH-pyrrol-1-yl)bensen-1-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354062
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10354062 10 g 10g
10029471 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354062 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB01074EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 175276-79-6
Molekylformel C11H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 202.275
MDL-nummer MFCD00052522
InChI-nyckel LKZUYCBQOPNMNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzene-1-carbothioamide, 3-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, 3-1h-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,3-1h-pyrrol-1-yl, 3-1h-pyrrol-1-yl benzothioamide, amino 3-pyrrolylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2799009
IUPAC-namn 3-pyrrol-1-ylbensenkarbotioamid
LEDER C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)C(=S)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 202.28
Procent renhet 97%