Läs mer
3-(lH-pyrrol-1-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180822
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10180822 250 mg 250mg
10364422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10180822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 61471-45-2
Molekylformel C11H8NO2
Molekylvikt (g/mol) 186.19
MDL-nummer MFCD02656610
InChI-nyckel PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 736537
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
IUPAC-namn 3-(lH-pyrrol-l-yl)bensoat
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%