Läs mer
[3-(lH-pyrrol-1-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10212832
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10212832 250 mg 250mg
10603213 1 g 1g
10576595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10212832 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21909CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 83140-94-7
Molekylformel C11H11NO
Molekylvikt (g/mol) 173.215
MDL-nummer MFCD03086142
InChI-nyckel QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2776531
IUPAC-namn (3-pyrrol-1-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.21
Procent renhet 97%