Läs mer
3-(lH-pyrrol-1-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10299702
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10299702 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10299702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD03810EA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
CAS 72692-99-0
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H8N2
MDL-nummer MFCD00050084
Kvantitet 10 g
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrolylpyridine, 3-1-pyrrolyl pyridine, n 3-pyridyl pyrrole, pyridine, 3-1h-pyrrol-1-yl-, hydrochloride
InChI-nyckel SPFWVEKHAJYTGG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN(C=C1)C1=CN=CC=C1
IUPAC-namn 3-(lH-pyrrol-l-yl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 144.18
PubChem CID 736556
Formel vikt 144.18
Procent renhet 97%