Läs mer
3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine), Mikromol™
Beskrivning
3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine) |
| CAS | 494-98-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9H8N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridine, 3-(1H-pyrrol-2-yl)-, Pyridine, 3-pyrrol-2-yl- (6CI,7CI,8CI), Nornicotyrine, β-Nornicotyrine, 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (Beta-Nornicotyrine), Beta-Nornicotyrine, beta-Nornicotyrine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1-7,11H |
| LEDER | c1cncc(c1)c2ccc[nH]2 |
| IUPAC-namn | 3-(1H-pyrrol-2-yl)pyridine |
| Visa mer |