Läs mer
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid, 97%
Produktkod. 15493717
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493717 250 mg 250mg
11466480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27581.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73096-39-6 | C8H6N4O2 | 190.162 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73096-39-6
Molekylformel C8H6N4O2
Molekylvikt (g/mol) 190.162
MDL-nummer MFCD03821131
InChI-nyckel MIERACSHCALJOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl benzoicacid, 3-1h-tetrazole-5-yl benzoic acid
PubChem CID 333942
IUPAC-namn 3-(2H-tetrazol-5-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NNN=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Smältpunkt 284°C to 286°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.