Läs mer
3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate, Mikromol™
Produktkod. 30050534
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050534 100 mg
1 options
Produktkod. 30050534 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1497.190100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
CAS 1213234-35-5
Analyt- eller komponentnamn 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H17 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenol, 3-(1-aminoethyl)-, 1-(4-methylbenzenesulfonate)
InChI formel InChI=1S/C15H17NO3S/c1-11-6-8-15(9-7-11)20(17,18)19-14-5-3-4-13(10-14)12(2)16/h3-10,12H,16H2,1-2H3
LEDER CC(N)c1cccc(OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c1
IUPAC-namn [3-(1-aminoethyl)phenyl] 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 291.3654
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 291.0929 g/mol