Läs mer
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Mikromol™
Produktkod. 18051970
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18051970 25 mg
18080770 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18051970 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.070025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
CAS 68432-95-1
Analyt- eller komponentnamn 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ketoprofen Imp. C (EP), Ketoprofen USP Related Compound C, Ketoprofen USP RC C, 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Related Compound C, Ketoprofen Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 3-(1-carboxyethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 194.0579 g/mol